Learn More
4-Oxocyclohexancarboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322359
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322359 1 g 1 Gramm
15433657 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322359 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27294.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 874-61-3 | Molecular Formula: C7H10O3 | Molecular Weight: 142.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874-61-3
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.154
MDL-Nummer MFCD00102035
InChI-Schlüssel OWLXUYGCLDGHJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-oxocyclohexanecarboxylic acid, 4-ketocyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo, 4-oxo-chca, cyclohexanone-4-carboxylic acid, 4-oxocyclohexane carboxylic acid, 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-oxocyclohexanecarboxylicacid, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 4-oxo
PubChem CID 192730
ChEBI CHEBI:1921
IUPAC-Name 4-Oxocyclohexan-1-carbonsäure
SMILES C1CC(=O)CCC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 65°C to 71°C
Menge 1 g
Formelmasse 142.16
Reinheit (%) 98%