Learn More
4-Oxo-L-Prolin-Hydrobromid, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15474128 1 g 1 Gramm
15484128 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57691.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 75776-67-9 | C5H8BrNO3 | 210.027 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75776-67-9
Summenformel C5H8BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 210.027
MDL-Nummer MFCD12024572
InChI-Schlüssel SFSROLZHCPCODJ-WCCKRBBISA-N
Synonym 4-keto-l-proline hydrobromide, s-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid hydrobromide, 4-keto-l-prolinehydrobromide, 4-oxo-l-proline hydrobromide, 4-oxoproline hydrobromide, l-proline, 4-oxo-, hydrobromide, s-4-keto-proline hydrobromide, pubchem14289, 4-keto-l-proline, hydrobromide
PubChem CID 12773661
IUPAC-Name (2S)-4-oxopyrrolidin-2-Carbonsäurehydrobromid
SMILES C1C(NCC1=O)C(=O)O.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Oxo-L-proline hydrobromide
Schmelzpunkt 134°C to 140°C
Menge 1 g
Formelmasse 210.03
Optische Drehung −32° (c=0.5 in Methanol)
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Reinheit (%) ≥90%