missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Oxo Cyclophosphamid, TRC

Artikelnummer. 30007102
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007102 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007102 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8499002.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 27046-19-1
Summenformel C7 H12 Cl2 N O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 276.05
IUPAC-Name 2-[bis(2-chlorethyl)amino]-2-oxo-1,3,2λ^{5}-dioxaphosphinan-5-one
SMILES ClCCN(CCCl)P1(=O)OCC(=O)CO1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Oxo Cyclophosphamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H12Cl2NO4P/c8-1-3-10(4-2-9)15(12)13-5-7(11)6-14-15/h1-6H2
Formelmasse 274.9881
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.