Learn More
4-Oxo-3-Aza-Tricyclo[4.2.1.0 (2.5 )]non-7-en, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10247173 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10247173
Marke: Thermo Scientific Acros 268110050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 14735-70-7 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14735-70-7
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD20481984
InChI-Schlüssel WBZQHVKGKQXWMW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-aza-tricyclo 4.2.1.0 2,5 non-7-en-4-one
PubChem CID 130862428
IUPAC-Name 3-Azatricyclo[4.2.1.0²,⁵]non-7-en-4-on
SMILES O=C1NC2C1C1CC2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Oxo-3-aza-tricyclo[4.2.1.0(2.5)]non-7-ene
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 117.0°C to 122.0°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene and ethanol
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Nadelartiges Kristallpulver