Beschreibung
- Molekulargewicht: 154,21 g/mol
- Reinheit: >98 %
- Form: Flüssig
- Speicherpuffer: Bestandteile: 99,5 % Methylacetat, 0,5 % (E)-4-oxonon-2-enal
- Biologische Aktivität: Lipidperoxidationsprodukt modifiziert Hitidin- und Lysinreste auf Proteinen, verursacht Proteinvernetzung und ist ein TRPA1-Aktivator (EC50 = 1,9 μM)
- Lagertemperatur: Bei -80 °C lagern
- Versandtemperatur: Trockeneis
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | 99,5 % Methylacetat, 0,5 % (E)-4-Oxonon-2-enal |
| Inhalt und Lagerung | Bei -80 °C lagern. |
| Form | Flüssig |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Zielmolekül | TRPA1 |
| Zusammensetzung | 99,5 % Methylacetat, 0,5 % (E)-4-Oxonon-2-enal |
| Menge | 1 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | TRPA1-Aktivierung |