Learn More
4-Octin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304848
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11304848 5 g 5 Gramm
11394838 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304848 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043157.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1942-45-6 | C8H14 | 110.2 g/mol
4-Octyne, an electron-rich dialkylacetylene, was used in the synthesis of highly substituted 1,3-dienes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1942-45-6
Summenformel C8H14
Molekulargewicht (g/mol) 110.2
MDL-Nummer MFCD00009471
InChI-Schlüssel GZTNBKQTTZSQNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-octyne, dipropylacetylene, 1,2-dipropylacetylene, di-n-propylacetylene, acmc-209ey0, 4-octyne 5g, n-c3h7c.$.cc3h7, 3,3?-dihexyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 16029
IUPAC-Name Oct-4-yn
SMILES CCCC#CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Octyne
Dichte 0.7510 g/mL
Siedepunkt 131°C to 132°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Geruch Petroleum-like
Brechungsindex 1.4236
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water( 29.1mg/L).
Formelmasse 110.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit