Learn More
4-Octin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10117463 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10117463 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10072920 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10117463 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 223520500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1942-45-6 | C8H14 | 110.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1942-45-6
Summenformel C8H14
Molekulargewicht (g/mol) 110.2
MDL-Nummer MFCD00009471
InChI-Schlüssel GZTNBKQTTZSQNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-octyne, dipropylacetylene, 1,2-dipropylacetylene, di-n-propylacetylene, acmc-209ey0, 4-octyne 5g, n-c3h7c.$.cc3h7, 3,3?-dihexyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 16029
IUPAC-Name Oct-4-yn
SMILES CCCC#CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Octyne
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -103.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 131.0°C to 132.0°C
Flammpunkt 29°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2C≡CCH2CH2CH3
Brechungsindex 1.4240 to 1.4260
Menge 50 mL
Beilstein 01, III, 1006
Relative Dichte 0.75
Formelmasse 110.2
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Octyne
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.