Learn More
4-Octylphenol, TRC
Artikelnummer. 30425566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425566 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425566 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO29377510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Octylphenol
CAS 1806-26-4
Summenformel C14 H22 O
Menge 10 g
Synonym 4-Octylphenol, Phenol','4-octyl- (9CI','ACI), 4-Octylphenol (ACI), Phenol','p-octyl- (6CI','7CI','8CI), 4-n-Octylphenol, p-(n-Octyl)phenol, p-Octylphenol
InChI-Formel InChI=1S/C14H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12,15H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-Octylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 206.32
Formelmasse 206.1671