Learn More
4'-O-Methylquercetin, TRC
Artikelnummer. 30006390
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006390 10 mg 10 Milligramm
30009283 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006390 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32658010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-61-2
Summenformel C16 H12 O7
Molekulargewicht (g/mol) 316.26
Synonym 3,5,7-Trihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3',5,7-Tetrahydroxy-4'-methoxyflavone, Tamaraxetin, 4'-Methoxyquercetin, 4'-Methylquercetin, Quercetin 4'-methyl ether, Tamarixetin;
IUPAC-Name 3,5,7-Trihydroxy-2-(3-Hydroxy-4-Methoxyphenyl)Chromen-4-1
SMILES COc1ccc(cc1O)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tamarixetin
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H12O7/c1-22-11-3-2-7(4-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
Formelmasse 316.0583