Learn More
4-O-Methyl-D-Glucuronsäure, TRC
Artikelnummer. 30179255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179255 2.5 mg 2.50 Milligramm
30179048 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179255 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3228082.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2463-49-2
Summenformel C7 H12 O7
Molekulargewicht (g/mol) 208.17
Synonym 4-O-Methylglucuronic Acid
IUPAC-Name (2S,3S,4R,5R)-2,4,5-Trihydroxy-3-Methoxy-6-Oxohexansäure
SMILES CO[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-O-Methyl-D-glucuronic Acid linear
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O7/c1-14-6(5(11)7(12)13)4(10)3(9)2-8/h2-6,9-11H,1H3,(H,12,13)/t3-,4+,5-,6-/m0/s1
Formelmasse 208.0583