Learn More
4-O-Benzyl-D-Glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407168
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15407168 1 g 1 Gramm
15417168 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60678.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58871-11-7
Summenformel C13H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 236.27
MDL-Nummer MFCD01863610
InChI-Schlüssel OIWQZGBSQDJVJN-UPJWGTAASA-N
Synonym 4-o-benzyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3-benzyloxy-2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-4-ol, 4-o-benzyl-d-glucal,, 1,2-dideoxy-4-o-benzyl-d-arabino-1-hexenopyranose, 2r,3s,4r-2-hydroxymethyl-3-phenylmethoxy-3,4-dihydro-2h, 2r,3s,4r-2-hydroxymethyl-3-phenylmethoxy-3,4-dihydro-2h-pyran-4-ol, 5s,4r,6r-6-hydroxymethyl-5-phenylmethoxy-4h-5,6-dihydropyran-4-ol
PubChem CID 2734727
IUPAC-Name (2R,3S,4R)-2-(Hydroxymethyl)-3-phenylmethoxy-3,4-dihydro-2H-pyran-4-ol
SMILES OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-O-Benzyl-D-glucal
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Menge 1 g
Optische Drehung +10° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 236.26
Reinheit (%) 97%