Learn More
4-O-(Alpha-D-Galactopyranosyl)-D-galaktose, TRC
Artikelnummer. 30179548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179548 2.5 mg 2.50 Milligramm
30179044 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179548 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG1547552.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13117-26-5
Summenformel C12 H22 O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.3
Synonym D-Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl-, Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl- (7CI), Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl-, D- (8CI), 4-O-α-D-Galactopyranosyl-D-galactose, 4α-Galactobiose, Galabiose, α-D-Galp-(1-4)-D-Gal, 4-O-(α-D-Galactopyranosyl)-D-galactose
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-O-(a-D-Galactopyranosyl)-D-galactose
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10+,11?,12-/m1/s1
Formelmasse 342.1162