Learn More
Alfa Aesar™ 4-Nitrotoluene, 99%
Artikelnummer. 11457007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457007 100 g 100 Gramm
11467007 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11457007 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A14398.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Applications
4-Nitrotoluene is used as a basic chemical in the chemical industry for the manufacturing of intermediates.
Solubility
Soluble in water at 20°C 0.26 g/L. Soluble in methanol.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-99-0
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00007366
InChI-Schlüssel ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrotoluene, p-nitrotoluene, 4-methylnitrobenzene, 4-nitrotoluol, benzene, 1-methyl-4-nitro, toluene, p-nitro, p-methylnitrobenzene, para-nitrotoluol, nitrotoluenos, nitrotoluene, p
PubChem CID 7473
ChEBI CHEBI:35227
IUPAC-Name 1-Methyl-4-Nitrobenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrotoluene
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Siedepunkt 238°C to 239°C
Flammpunkt 106°C (222°F)
Geruch Almond-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN3446
Beilstein 1906911
Merck Index 14,6650
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 99%