Learn More
4-Nitrothiophenol (enthält Dimer), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Nitrothiophenol |
| CAS | 1849-36-1 |
| Summenformel | C6H5NO2S |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4-Nitrobenzenethiol, 4-Nitrophenyl Mercaptan, NSC 128182, p-Nitrobenzenethiol, p-Nitrophenyl Mercaptan, p-Nitrothiophenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5NO2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H |
| SMILES | C1=C(C=CC(=C1)S)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 4-Nitrobenzolthiol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 155.17 |
| Formelmasse | 155.0041 |