Learn More
4-Nitrothiophenol (enthält Dimer), TRC
Artikelnummer. 30468009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468009 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468009 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5655201G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrothiophenol
CAS 1849-36-1
Summenformel C6H5NO2S
Menge 1 g
Synonym 4-Nitrobenzenethiol, 4-Nitrophenyl Mercaptan, NSC 128182, p-Nitrobenzenethiol, p-Nitrophenyl Mercaptan, p-Nitrothiophenol
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H
SMILES C1=C(C=CC(=C1)S)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Nitrobenzolthiol
Molekulargewicht (g/mol) 155.17
Formelmasse 155.0041