Learn More
4-Nitrosohydrochlorothiazid, Mikromol™
Artikelnummer. 17921076
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17921076 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17921076 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0011.120025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Nitrosohydrochlorothiazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrosohydrochlorothiazide
CAS 63779-86-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Nitrosohydrochlorothiazide
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C7 H7 Cl N4 O5 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-4-nitroso-, 1,1-dioxide, 4-Nitrosohydrochlorothiazide
InChI-Formel InChI=1S/C7H7ClN4O5S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)18(9,14)15)19(16,17)10-3-12(5)11-13/h1-2,10H,3H2,(H2,9,14,15)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS2(=O)=O)N=O
IUPAC-Name 6-Chlor-4-nitroso-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1λ ^{6},2,4-Benzothiadiazin-7-sulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 326.737
Menge 25 mg
Formelmasse 325,955 g/mol