Learn More
4-Nitropyridin-N-oxid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-174606
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
1124-33-0
C5H4N2O3
140.10
MFCD00006206
RXKNNAKAVAHBNK-UHFFFAOYSA-N
4-nitropyridine n-oxide, 4-nitropyridine 1-oxide, 4-nitropyridine-n-oxide, 4-nitropyridine-1-oxide, pyridine, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitropyridin-1-ium-1-olate, p-nitropyridine n-oxide, 4-nitropyridine oxide, 4-nitro-n-oxopyridine, 4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
14300
[O-][N+](=O)C1=CC=[N+]([O-])C=C1
1124-33-0
C5H4N2O3
140.10
MFCD00006206
RXKNNAKAVAHBNK-UHFFFAOYSA-N
4-nitropyridine n-oxide, 4-nitropyridine 1-oxide, 4-nitropyridine-n-oxide, 4-nitropyridine-1-oxide, pyridine, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitropyridin-1-ium-1-olate, p-nitropyridine n-oxide, 4-nitropyridine oxide, 4-nitro-n-oxopyridine, 4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
14300
[O-][N+](=O)C1=CC=[N+]([O-])C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Nitropyridine N-oxide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 159°C to 164°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name 4-Nitro-1-oxidpyridin-1-ium
Formelmasse 140.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitropyridine N-oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.