Learn More
4-Nitrophthalsäure, TRC
Artikelnummer. 30469902
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469902 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469902 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5153005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-27-5
Summenformel C8 H5 N O6
Molekulargewicht (g/mol) 211.13
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-nitro-, Phthalic acid, 4-nitro- (6CI,7CI), 4-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-Nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-Nitrophthalic acid, 5-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 5-Nitrophthalic acid, NSC 5395
IUPAC-Name 4-Nitrophthalsäure
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophthalic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)5-2-1-4(9(14)15)3-6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Formelmasse 211.0117