Learn More
4-Nitrophenylaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464677
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464677 1 g 1 Gramm
11474677 5 g 5 Gramm
11484677 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21183.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5332-96-7 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
It is applied as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser, löslich in üblichen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5332-96-7
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.175
MDL-Nummer MFCD00051518
InChI-Schlüssel GEWWCWZGHNIUBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenylacetone, 1-4-nitrophenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-nitrophenyl, 1-4-nitrophenyl-2-propanone, 1-4-nitrophenyl acetone, p-nitrophenylazeton, p-nitrophenylacetone, pubchem18646, 4-nitrophenyl acetone, acmc-1az6k
PubChem CID 219367
IUPAC-Name 1-(4-nitrophenyl)propan-2-on
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenylacetone
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Menge 1 g
Beilstein 1953054
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,soluble in usual organic solvents.
Formelmasse 179.18
Reinheit (%) 98%