Learn More
4-Nitrophenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473494
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11473494
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11194.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 100-28-7 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
4-Nitrophenyl isocyanate is used as pharmaceutical intermediates. 4-Nitrophenyl isocyanate was used in the synthesis of 2-(5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbonyl)-N-(4-nitrophenyl)hydrazinecarboxamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrophenylisocyanat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. 4-Nitrophenylisocyanat wurde bei der Synthese von2-(5-Methyl-3,4-Diphenyl-1-H-Pyrrol-2-Carbonyl)-n-(4-Nitrophenyl)hydrazincarboxamid verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagerung bei2–8°C. Nicht kompatibel mit Wasser, Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-28-7
Summenformel C7H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.12
MDL-Nummer MFCD00007306
InChI-Schlüssel GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanate
PubChem CID 66012
IUPAC-Name 1-Isocyanato-4-nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Siedepunkt 137°C to 138°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3335
Beilstein 389516
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 164.12
Reinheit (%) 97%