Learn More
4-Nitrophenylisocyanat (1-Isocyanato-4-nitrobenzol), TRC
Artikelnummer. 30404552
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30404552 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404552 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7982702.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl Isocyanate (1-Isocyanato-4-nitrobenzene)
CAS 100-28-7
Summenformel C7H4N2O3
Menge 2.5 g
Synonym Isocyanic Acid p-Nitrophenyl Ester, 1-Nitro-4-isocyanatobenzene, NSC 9800, p-Nitrophenyl isocyanate
InChI-Formel InChI=1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=C=O
IUPAC-Name 1-Isocyanato-4-nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 164.12
Formelmasse 164.0222