Learn More
4-Nitrophenylformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389993
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389993 25 g 25 Gramm
11379993 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389993 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00316.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1865-01-6 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Convenient and selective reagent for the selective formylation of terminal amino groups in such basic amino acids as ornithine or lysine and formylation of α-amino groups in peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Praktisches und selektives Reagenz für die selektive Formylierung von terminalen Aminogruppen in solch grundlegenden Aminosäuren wie Ornithin oder Lysin und Formylierung von α-Aminogruppen in Peptiden.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser. Löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln und Licht lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter Dunkelheit lagern. Unter inertem Gas lagern. Vor Lichteinstrahlung schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1865-01-6
Summenformel C7H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00014713
InChI-Schlüssel IEXRKQFZXJSHOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74628
IUPAC-Name (4-Nitrophenyl)format
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl formate
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Menge 25 g
Beilstein 1950897
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Synonym p-nitrophenyl formate, formic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl formate, formic acid, p-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitrophenyl ester, acmc-1bty1, formic acid,4-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitro-phenyl ester, 4-nitrophenyl formate hplc
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water. Soluble in dichloromethane.
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 98%