Learn More
4-Nitrophenylformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Convenient and selective reagent for the selective formylation of terminal amino groups in such basic amino acids as ornithine or lysine and formylation of α-amino groups in peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Praktisches und selektives Reagenz für die selektive Formylierung von terminalen Aminogruppen in solch grundlegenden Aminosäuren wie Ornithin oder Lysin und Formylierung von α-Aminogruppen in Peptiden.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser. Löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln und Licht lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter Dunkelheit lagern. Unter inertem Gas lagern. Vor Lichteinstrahlung schützen.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenyl formate |
| Schmelzpunkt | 70°C to 74°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1950897 |
| Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
| Synonym | p-nitrophenyl formate, formic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl formate, formic acid, p-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitrophenyl ester, acmc-1bty1, formic acid,4-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitro-phenyl ester, 4-nitrophenyl formate hplc |
| Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes in water. Soluble in dichloromethane. |
| Formelmasse | 167.12 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.