Learn More
4-Nitrophenyl formate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342640 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342640 5 g 5 Gramm
11974891 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342640 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438780050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1865-01-6
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
InChI-Schlüssel IEXRKQFZXJSHOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74628
IUPAC-Name (4-Nitrophenyl)format
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl formate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 66.0°C to 67.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 48.30 to 52.32% C, 8.05 to 8.72% N
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5NO4
Menge 5 g
Synonym p-nitrophenyl formate, formic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl formate, formic acid, p-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitrophenyl ester, acmc-1bty1, formic acid,4-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitro-phenyl ester, 4-nitrophenyl formate hplc
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Crystalline Powder or Crystals
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenyl formate