Learn More
4-Nitrophenyl-α-D-glucopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10726443 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10726443
Marke: Thermo Scientific Acros 337150010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3767-28-0 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3767-28-0
Summenformel C12H15NO8
Molekulargewicht (g/mol) 301.25
MDL-Nummer MFCD00064088
InChI-Schlüssel IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
Synonym 4-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-glucoside, pnpalphaglu, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, p-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4'-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, png, p-nitrophenyl, a-d-glucopyranoside
PubChem CID 92969
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-Nitrophenoxy)oxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 204.0°C to 218.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand +218.00 (20.00°C c=0.5,water)
Spezifische Drehung + 218.00
Löslichkeitsinformationen Colorless to green-yellow solution
Formelmasse 301.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver