Learn More
Melford 4-Nitrophenylβ -D-Glu Copyranosid
Beschreibung
Spektralhotometrisches Substrat zum Nachweis vonβ -D-Glucosidase.
Spektralhotometrisches Substrat zum Nachweis vonβ -D-Glucosidase.
Freie PNP: < 200 ppm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 g |