Learn More
Melford 4-Nitrophenyl-β -D-Galactopyranosid
Artikelnummer. 30018616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018616 5 g 5 Gramm
30018615 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018616 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N810105.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kolorimetrisches und spektrophotometrisches Substrat zum Nachweis von BD-Galactosidase.
Kolorimetrisches und spektrophotometrisches Substrat zum Nachweis von BD-Galactosidase.
Spezifikation
Menge 5 g