Learn More
4-Nitrophenylchlorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10514284 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10514284 500 g Glasflasche 500 Gramm
10387300 5 g Glasflasche 5 Gramm
10225510 25 g Glasflasche 25 Gramm
10657554 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10514284 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170805000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7693-46-1 | C7H4ClNO4 | 201.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kopplungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7693-46-1
Summenformel C7H4ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 201.57
MDL-Nummer MFCD00007321
InChI-Schlüssel NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl ester, chloroformic acid 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl chloroformate, chloroformic acid p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl carbonochloridate, formic acid, chloro-, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylchlorocarbonat, 4-nitrophenyl choroformate
PubChem CID 82129
IUPAC-Name (4-Nitrophenyl)carbonchloridat
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl chloroformate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73.0°C to 81.0°C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Siedepunkt 159.0°C to 162.0°C (19.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCO2C6H4NO2
Menge 500 g
Beilstein 06, I, 120
Fieser 02,297
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene and benzene
Formelmasse 201.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen