Learn More
4-Nitrophenylchloroformat >90 %, TRC
Artikelnummer. 18081110
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18081110 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18081110 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN50331025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7693-46-1
Summenformel C7 H4 Cl N O4
Molekulargewicht (g/mol) 201.564
Synonym Carbonochloridic Acid 4-Nitrophenyl Ester, (4-Nitrophenoxy)carbonyl Chloride, (p-Nitrophenoxy)carbonyl Chloride, 4-Nitrophenyl Carbonochloridate, 4-Nitrophenyl Chlorocarbonate, Chloroformic Acid 4-nitrophenyl Ester, Chloroformic Acid p-Nitrophenyl Ester, p-Nitrophenol Chloroformate, p-Nitrophenyl Chlorocarbonate, p-Nitrophenyl Chloroformate
IUPAC-Name (4-Nitrophenyl)carbonchloridat
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Cl)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl Chloroformate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
Formelmasse 200.9829