Learn More
4-Nitrophenylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332867
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11332867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16024.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 959-22-8 | C13H9NO4 | 243.218 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 959-22-8
Summenformel C13H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 243.218
MDL-Nummer MFCD00135494
InChI-Schlüssel GMKZBFFLCONHDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenyl benzoate, benzoic acid, 4-nitrophenyl ester, benzoic acid, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl benzoate, phenol, p-nitro-, benzoate, benzoic acid 4-nitrophenyl ester, benzoic acid,4-nitrophenyl ester
PubChem CID 70396
IUPAC-Name (4-Nitrophenyl)-benzoat
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl benzoate
Schmelzpunkt 142°C to 144°C
Menge 5 g
Beilstein 2054709
Formelmasse 243.22
Reinheit (%) 97%