Learn More
Melford 4-Nitrophenyl-a-L-arabinofuranoside
Artikelnummer. p-200087178
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 30018603
Marke: Melford N660600.025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • CAS Number: 6892-58-6
  • Molecular Formula: C11H13NO7
  • Molecular Weight: 271.22
Spezifikation
Menge 25 mg