Learn More
Melford 4-Nitrophenyl-aL-arabinofuranosid
Artikelnummer. 30018603
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018603 25 mg 25 Milligramm
30018605 500 mg 500 Milligramm
30018604 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018603 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N660600.025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 6892-58-6
  • Molekularformel: C 11 H 13 NO 7
  • Molekulargewicht: 271,22
Spezifikation
Menge 25 mg