Learn More
Melford 4-Nitrophenyl-aD-mannopyranosid
Artikelnummer. 30018621
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018621 1 g 1 Gramm
30018620 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018621 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N810601.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spektrophotometrisches Substrat zum Nachweis vonα -Mannosidase.
Spektrophotometrisches Substrat zum Nachweis vonα -Mannosidase.
Kostenloses PNP: < 200 ppm
Spezifikation
Menge 1 g