Learn More
Melford 4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-desoxy-β -D-Glucopyranosid
Artikelnummer. 30018594
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018594 1 g 1 Gramm
30018593 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018594 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N516001.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chromogenes Substrat zum Nachweis von N-Acetyl-β -D-Glucosaminidase.
Chromogenes Substrat zum Nachweis von N-Acetyl-β -D-Glucosaminidase.
Spezifikation
Menge 1 g