Learn More
4-Nitrophenethylbromid, TRC
Artikelnummer. 30482167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30482167 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482167 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5450905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5339-26-4
Summenformel C8H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 230.06
Synonym 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
IUPAC-Name 1-(2-Bromethyl)-4-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(CCBr)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenethyl Bromide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
Formelmasse 228.9738