Learn More
4-Nitrozimtalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444123
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444123 5 g 5 Gramm
11434123 1 g 1 Gramm
11454123 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444123 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10338.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1504-63-8 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
4-Nitrocinnamyl alcohol is used in the preparation of 4-nitrocinnamyl chloride by reacting with tosyl chloride (TsCl).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrocinnamylalkohol wird bei der Herstellung von 4-Nitrocinnamylchlorid durch Reaktion mit Tosylchlorid (TsCl) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1504-63-8
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.175
MDL-Nummer MFCD00017045
InChI-Schlüssel LGXXEDSIJZHDBN-OWOJBTEDSA-N
Synonym 4-nitrocinnamyl alcohol, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, e-3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, p-nitrocinnamyl alcohol, 3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, 2-propen-1-ol, 3-4-nitrophenyl, 2-propen-1-ol, 3-p-nitrophenyl, 3-p-nitrophenyl allyl alcohol, 3-4-nitrophenyl-2-propenol
PubChem CID 5462894
IUPAC-Name (E)-3-(4-Nitrophenyl)prop-2-en-1-ol
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CCO)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrocinnamyl alcohol
Schmelzpunkt 126°C to 130°C
Menge 5 g
Beilstein 1948238
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl Acetate.
Formelmasse 179.18
Reinheit (%) 98%