Learn More
4-Nitrocatechol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10258063 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10258063
Marke: Thermo Scientific Acros 128600500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3316-09-4 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3316-09-4
Summenformel C6H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 155.11
MDL-Nummer MFCD00007242
InChI-Schlüssel XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
PubChem CID 3505109
ChEBI CHEBI:16318
IUPAC-Name 4-Nitrobenzol-1,2-Diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrocatechol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 173°C to 177°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Beilstein 06, 788
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Formelmasse 155.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrocatechol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.