Learn More
4-Nitrobenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374689 10 g -
11484224 250 g 250 Gramm
11474224 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374689 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12543.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122-04-3 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
4-Nitrobenzoyl chloride is used in the preparation of polysubstituted furanonaphthoquinoines. It is also involved in Michael addition, Henry reaction, O-alkylation and cycloaddition reactions. Further, it is employed as an intermediate in active pharmaceutical ingredient and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-nitrobenzoylchlorid wird bei der Herstellung von polysubstituierten Furan-Naphthochinoinen verwendet. Ist auch an der Michael Addition, der Henry-Reaktion, der O-Alkylierung sowie an Cycloadditionsreaktionen beteiligt. Wird darüber hinaus als Zwischenprodukt in pharmazeutischen Wirkstoffen und in Farbstoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Tetrahydrofuran, Dichlormethan, Chloroform und Pyridin.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser, Alkoholen, Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-04-3
Summenformel C7H4ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 185.56
MDL-Nummer MFCD00007345
InChI-Schlüssel SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzoic acid chloride, p-nitrobenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-nitro, 4-nitro-benzoyl chloride, unii-x3h8pw2gc4, ccris 3136, 4-nitrobenzoylchloride, 4-nitro benzoyl chloride
PubChem CID 8502
IUPAC-Name 4-Nitrobenzoylchlorid
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 71°C to 74°C
Dichte 1.53
Siedepunkt 155°C (15 mmHg)
Flammpunkt 102°C (215°F)
Geruch Characteristic
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 473192
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,6590
Löslichkeitsinformationen Soluble in terahydrofuran,dichloromethane,chloroform and pyridine.
Formelmasse 185.57
Reinheit (%) 98%