Learn More
4-Nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11302777 5 g 5 Gramm
11392767 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15766.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 402-54-0 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-54-0
Summenformel C7H4F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.109
MDL-Nummer MFCD00007358
InChI-Schlüssel XKYLCLMYQDFGKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, p-nitrobenzotrifluoride, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethyl, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-trifluoromethyl nitrobenzene, 4-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, p-nitro-trifluoromethylphenol, p-trifluoromethylnitrobenzene, 4-nitro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene
PubChem CID 9821
IUPAC-Name 1-nitro-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzotrifluoride
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Siedepunkt 81°C to 83°C (10 mmHg)
Flammpunkt 88°C (190°F)
Geruch Characteristic
Menge 5 g
UN-Nummer UN3431
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 98%