Learn More
4-Nitrobenzotrifluorid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10696154 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10696154 1 g Glasflasche 1 Gramm
10720901 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696154 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 199260010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-54-0
MDL-Nummer MFCD00007358
InChI-Schlüssel XKYLCLMYQDFGKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, p-nitrobenzotrifluoride, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethyl, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-trifluoromethyl nitrobenzene, 4-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, p-nitro-trifluoromethylphenol, p-trifluoromethylnitrobenzene, 4-nitro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene
PubChem CID 9821
IUPAC-Name 1-nitro-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzotrifluoride
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 37.0°C to 42.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 81.0°C to 83.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H4F3NO2
Strukturformel O2NC6H4CF3
Menge 1 g
Beilstein 05, II, 251
Molekulargewicht (g/mol) 191.11
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form kristallines Pulver, Kristalle oder kristalline Masse