Learn More
4-Nitrobenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494327 5 g 5 Gramm
11404337 25 g 25 Gramm
11414337 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20405.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1144-74-7 | C13H9NO3 | 227.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1144-74-7
Summenformel C13H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 227.22
MDL-Nummer MFCD00007354
InChI-Schlüssel ZYMCBJWUWHHVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzophenone, p-nitrobenzophenone, 4-nitrophenyl phenyl methanone, benzophenone, 4-nitro, methanone, 4-nitrophenyl phenyl, 4-nitrophenyl phenyl ketone, 4-nitrophenyl-phenylmethanone, 4-nitrophenyl-phenyl-methanone, 4-nitro-benzophenone
PubChem CID 70839
IUPAC-Name (4-nitrophenyl)-phenylmethanon
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzophenone
Schmelzpunkt 136°C to 138°C
Menge 5 g
Beilstein 1912753
Formelmasse 227.22
Reinheit (%) 99%