Learn More
4-Nitrobenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30472085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472085 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49503550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzonitrile
CAS 619-72-7
Summenformel C7H4N2O2
Menge 50 g
Synonym Benzonitrile','4-nitro- (9CI','ACI), 4-Nitrobenzonitrile (ACI), Benzonitrile','p-nitro- (7CI','8CI), 1-Cyano-4-nitrobenzene, 4-Cyano-1-nitrobenzene, 4-Cyanonitrobenzene, 4-Nitrobenzenenitrile, NSC 5383, p-Cyanonitrobenzene, p-Nitrobenzonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C7H4N2O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C#N
IUPAC-Name 4-Nitrobenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 148.12
Formelmasse 148.0273