Learn More
4-Nitrobenzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17991866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17991866 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17991866 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1255.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Nitrobenzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzoic acid
CAS 62-23-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Nitrobenzoic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H5 N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-Nitrobenzoic acid, Benzoic acid, p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzoic acid, NSC 7707, Nitrodracylic acid, p-Carboxynitrobenzene, p-Nitrobenzenecarboxylic acid, p-Nitrobenzoic acid, 4-Aminobenzoic Acid Impurity A, Benzocaine Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
Menge 25 mg
Formelmasse 167,0219 g/mol