Learn More
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30466221
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466221 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466221 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4935355G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzenesulfonyl Chloride
CAS 98-74-8
Summenformel C6 H4 Cl N O4 S
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 4-Nitrobenzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 221.62
Formelmasse 220.955