Learn More
4-Nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30476402
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476402 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476402 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49353010G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate
CAS 456-27-9
Summenformel C6 H4 N3 O2 . B F4
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N.F[B-](F)(F)F
IUPAC-Name 4-Nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat
Molekulargewicht (g/mol) 236.92
Formelmasse 237.0333