Learn More
4-Nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30480888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480888 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480888 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN493530500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate
CAS 456-27-9
Summenformel C6 H4 N3 O2 . B F4
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N.F[B-](F)(F)F
IUPAC-Name 4-Nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat
Molekulargewicht (g/mol) 236.92
Formelmasse 237.0333