Learn More
4-Nitrobenzolboronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035134
45.62 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
171364-83-3
C12H16BNO4
249.073
MFCD02179437
LUWACRUAJXZANC-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, 4-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl, pubchem8088, pinacol 4-nitrophenyl boronate;, 4-nitrophenylboronate pinacol ester;, para-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester;
2773555
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-Nitrophenyl)-1,3,2-Dioxaborolan
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
171364-83-3
C12H16BNO4
249.073
MFCD02179437
LUWACRUAJXZANC-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, 4-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl, pubchem8088, pinacol 4-nitrophenyl boronate;, 4-nitrophenylboronate pinacol ester;, para-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester;
2773555
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-Nitrophenyl)-1,3,2-Dioxaborolan
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester is a reactant involved in synthesis of aryl azides, arylation of allylic chlorides, synthesis of RNA conjugates, alkoxycarbonylation, synthesis of mTOR and PI3K inhibitors as antitumor agents, electro oxidative synthesis of biaryls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrobenzolboronsäure-Pinacolester ist ein Reaktant, der an der Synthese von Arylaziden, der Arylierung von Allylchloriden, der Synthese von RNA-Konjugaten, der Alkoxycarbonylierung, der Synthese von mTOR- und PI3K-Inhibitoren als Antitumormittel und der elektrooxidativen Synthese von Biarylen beteiligt ist.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 108°C to 109°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 249.08
Reinheit (%) 98%