Learn More
4-Nitrobenzaldoxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422947
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11422947
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15525.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1129-37-9 | C7H6N2O3 | 166.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1129-37-9
Summenformel C7H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.14
MDL-Nummer MFCD00007377 MFCD00007377 MFCD00151329 MFCD00151329 MFCD00165078
InChI-Schlüssel WTLPAVBACRIHHC-VMPITWQZSA-N
Synonym syn-4-nitrobenzaldoxime, 4-nitrobenzaldehyde oxime, p-nitrobenzaldoxime, anti-p-nitrobenzaldoxime, p-nitro-anti-benzaldoxime, wln: wnr d1unq, e-4-nitrobenzaldehyde oxime, 4-nitrobenzaldehyde oxime, cis, 1z-4-nitrobenzaldehyde oxime, benzaldehyde, p-nitro-, oxime, z
PubChem CID 5374047
SMILES O\N=C\C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzaldoxime
Schmelzpunkt 126°C to 130°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 973581
IUPAC-Name (E)-N-[(4-nitrophenyl)methylidene]hydroxylamine
Formelmasse 166.14
Reinheit (%) 98%