Learn More
4-Nitrobenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30478431
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478431 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478431 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN492130100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzaldehyde
CAS 555-16-8
Summenformel C7 H5 N O3
Menge 100 g
Synonym 4-Nitrobenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
IUPAC-Name 4-Nitrobenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 151.12
Formelmasse 151.0269