Learn More
4-Nitrobenzaldehyd, Mikromol™
Artikelnummer. 17930526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17930526 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17930526 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1255.060025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Nitrobenzaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzaldehyde
CAS 555-16-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Nitrobenzaldehyde
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H5 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-Nitrobenzaldehyde, Chloramphenicol Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
IUPAC-Name 4-Nitrobenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 151.12
Menge 25 mg
Formelmasse 151,0269 g/mol